Learn More
Podocarpic acid, MedChemExpress
Code produit 16499278
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499278 10 mg
16484937 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16499278 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2318
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Podocarpic acid
CAS 5947-49-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H22O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.50 mM)
SMILES O=C([C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12[H])C=CC(O)=C3)O
Poids moléculaire (g/mol) 274.35
Poids de la formule 274.35
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation