Learn More
MedChemExpress Podofilox
Code produit 16461776
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461776 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16461776 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15552
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
MedChemExpress Podofilox (Podophyllotoxin) is a potent inhibitor of microtubule assembly and DNA topoisomerase II.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 414.41 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 518-28-5
Type de produit Natural Products
Pureté 99.82%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Podophyllotoxin
Cible Microtubule/Tubulin
Quantité 500 mg