Learn More
Sampling Systems™ Ciseaux pointus
Code produit 17902102 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
310 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17902102 310 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17902102 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A364300
Expédition estimée: 23-12-2026
Ciseaux pointus de haute qualité, fabriqués en acier inoxydable chirurgical 420.
  • Idéal pour la découpe et la manipulation d'échantillons
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de poignée Boucle
Type de produit Ciseaux chirurgicaux
Blade Style Structuré
Color-coded Non
Qualité Hôpital
Matériau de la poignée Protection de sonde acier inoxydable
Longueur (impériale) 12,2 in
Longueur (métrique) 310 mm
Longueur (métrique) de lame 190 mm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions Long manche
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Type de coupe Cortar
Stérilité Non stérile
Type de pointe Pointu