Learn More
Polaprezinc, MedChemExpress
Code produit 16494457
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494457 50 mg
16478588 10 mg
16428436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0729
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Polaprezinc
Forme physique Solid
CAS 107667-60-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11N4O3Zn
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Zinc L-carnosine
Informations sur la solubilité H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1[C@@H]([N-](C2=O)[Zn+2](NCC2)[O-]1)CC3=CN=CN3
Poids moléculaire (g/mol) 288.59
Poids de la formule 288.59
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research