Learn More
Polaprezinc, TRC
Code produit 30428644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428644 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP688000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polaprezinc
CAS 107667-60-7
Formule moléculaire C9 H12 N4 O3 Zn
Quantité 250 mg
Synonyme Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc
Formule InChI InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1
SMILES NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2
Nom IUPAC (4S)-3-(3-aminopropanoyl)-4-(1H-imidazol-5-ylméthyl)-1-oxa-3-aza-2λ ^{2}-zincacyclopentan-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 289.63
Poids de la formule 288.0201