Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Polar Series Accel 500 LC
Code produit 12316323 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe Foulante
Pompe de force/aspirante
Tension:
220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pompe Tension unitSize
12316323 Pompe Foulante 220/230 V 1 pièce
12306323 Pompe de force/aspirante 220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12316323 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 223322100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4300.00€
    4150.00€ / 1 pièces
    Économisez 150.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçus en tenant compte des suggestions des clients, ces refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants, simples à utiliser, offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Pour plus de facilité, toutes les interventions de maintenance opérationnelle et préventive s’effectuent à partir de l’interface du panneau avant.
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™ Accel 500 LC série Polar offrent 500 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement allant de -10 ° à +80 °C. Dynamiques, fiables et efficaces, ces refroidisseurs puissants et compacts offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Livrés avec une pompe foulante ou foulante / aspirante et un port de communication USB, ces refroidisseurs s'adaptent parfaitement à votre laboratoire.
Conçus en tenant compte des suggestions des clients, ces refroidisseurs à circulation sont simples à utiliser et offrent des capacités complètes de refroidissement pour augmenter et réduire la température de votre application rapidement. Pour plus de facilité, toutes les interventions ou opérations de maintenance préventive s’effectuent à partir de l’interface du panneau avant.
  • Interface HMI intuitive avec une commande et un affichage numériques
  • La combinaison d’un petit réservoir interne avec de vastes capacités de refroidissement vous assure des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de température
  • Options de pompes disponibles pour vous permettre d’augmenter la pression et le débit pour les applications exigeantes
  • La commande du système simplifie le mode opératoire et la procédure de remplissage / vidange
  • Facilement accessible depuis le panneau avant, il n’est pas nécessaire de repositionner l’unité pour le remplissage ou la vidange
  • Le système de réfrigération à air vous permet de placer plusieurs unités les unes à côté des autres
  • Fonctionnement extrêmement silencieux – moins de 58 dBA
  • Le port USB en option offre une communication série
Informations de commande :
Certains modèles proposent des fonctions de régulation de température et de communication à distance. Pour de plus amples informations, appelez au 800-258-0830.
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,74 gal
Description Pompe de travail ; 220-230V/50Hz
Capacité (métrique) 2,8 l
Certifications/Conformité Homologué UL / marquage CE / CSA, WEEE, RoHS
Communications Numérique
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement 500 W
Débit 15 l/min
Type de pompe Pompe Foulante
Gamme de températures -10°C à +80°C
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Low Level Switch
Pression max. 4.4psi
Stabilité de la température ± 0,1°C
Largeur (impériale) 9.1 po
Largeur (métrique) 23.2cm
Hauteur (impériale) 24,8 po
Hauteur (métrique) 62cm
Profondeur (impériale) 19,2 po
Profondeur (métrique) 48.7cm
Poids à l’expédition (métrique) 30 kg
Alimentation électrique 220/230 V 50 Hz
Tension 220/230 V
Fréquence 50Hz
Type de connexion USB
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.