Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Accel 500 LT Séries Polar
Code produit 11632329 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de chauffage:
2 kW
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de chauffage unitSize
11632329 2 kW 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11632329 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 223432100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Accel 500 LT Séries Polar offrent 500 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement allant de -25° à +80°C.
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™ Accel 500 LT Séries Polar offrent 500 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement de allant de -25° à +80°C. Dynamiques, fiables et efficaces, ces refroidisseurs puissants et compacts offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Livrés avec une pompe foulante ou foulante / aspirante et un port de communication USB, ces refroidisseurs s'adaptent parfaitement à votre laboratoire.
Conçus en tenant compte des suggestions des clients, ces refroidisseurs à circulation sont simples à utiliser et offrent des capacités complètes de refroidissement pour augmenter et réduire la température de votre application rapidement. Pour plus de facilité, toutes les interventions ou opérations de maintenance préventive s’effectuent à partir de l’interface du panneau avant.
  • Interface HMI intuitive avec une commande et un affichage numériques
  • La combinaison d’un petit réservoir interne avec de vastes capacités de refroidissement vous assure des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de température
  • Options de pompes disponibles pour vous permettre d’augmenter la pression et le débit pour les applications exigeantes
  • La commande du système simplifie le mode opératoire et la procédure de remplissage / vidange
  • Facilement accessible depuis le panneau avant, il n’est pas nécessaire de repositionner l’unité pour le remplissage ou la vidange
  • Le système de réfrigération à air vous permet de placer plusieurs unités les unes à côté des autres
  • Fonctionnement extrêmement silencieux – moins de 58 dBA
  • Le port USB en option offre une communication série
Informations de commande :
Certains modèles proposent des fonctions de régulation de température et de communication à distance. Pour de plus amples informations, appelez au 800-258-0830.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,74 gal
Capacité (métrique) 2,8 l
Certifications/Conformité Homologué UL / marquage CE / CSA, WEEE, RoHS
Communications Numérique
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement 500 W
Débit 21 l/min
Type de pompe Pompe Foulante
Gamme de températures -25 ° à +80 ° C
Capacité de chauffage 2 kW
Pression max. 11.7psi
Modèle 500 LT
Stabilité de la température ± 0,1°C
Largeur (impériale) 9.1 po
Largeur (métrique) 23.2cm
Hauteur (impériale) 24,8 po
Hauteur (métrique) 62cm
Profondeur (impériale) 19,2 po
Profondeur (métrique) 48.7cm
Poids à l’expédition (métrique) 30 kg
Alimentation électrique 220 V/50 Hz
Tension 220 V
Fréquence 50Hz