Learn More
Medline™ Polarimètre analogique Polaris CETI 8 kg
Code produit 10113944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
360° avec rotation gauche / droite de 180°
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10113944 360° avec rotation gauche / droite de 180° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10113944 Fournisseur Medline™ Code fournisseur 9100.0000M
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Polarimètre analogique économique et de haute qualité capable de mesurer la rotation des échantillons optiquement actifs. Le polarimètre analogique Polaris Medline™ CETI 8 kg correspond aujourd’hui aux performances de nombreux instruments numériques
  • Accepte les tubes à échantillons de longueurs allant jusqu’ 220 mm
  • Utilisé pour mesurer les concentrations et les rotations optiques dans les industries de l’alimentation, du sucre, des arômes, des parfums, et les industries pharmaceutique et chimique
  • Fourni avec deux fusibles de rechange, deux tubes à essai (100 et 200 mm), un tournevis et un manuel d’instructions
Spécification
Plage 360° avec rotation gauche / droite de 180°
Précision 0,05 (échelle à double vernier)