Learn More
Motic™ Kit de polarisation, Socle pour stéréomicroscope N2GG
Description
- Grâce aux matériaux biréfringents, la qualité de l’image obtenue est améliorée par rapport à d’autres techniques telles que l’éclairage sur fond noir et fond clair, le contraste interférentiel différentiel, le contraste de phase, le contraste de modulation Hoffman et la fluorescence.
- Utile pour les études quantitatives et qualitatives ciblées sur une large gamme d’échantillons anisotropiques.
- La microscopie photonique polarisée est capable de fournir des informations sur l’absorption des couleurs et les limites de trajectoire optique entre les minéraux d’indices de réfraction différents, d’une manière similaire à l’éclairage en champ clair, mais la technique peut également distinguer les substances isotropes des substances anisotropes.
- La technique d’amélioration du contraste exploite les propriétés optiques spécifiques à l’anisotropie et révèle des informations détaillées sur la structure et la composition des matériaux qui sont précieuses pour l’identification et le diagnostic.
Spécification
Spécification
| Type | Polariseur, analyseur |
| Description | Permet une rotation à 360° pour une meilleure observation. |
| À utiliser avec (équipement) | Support N2GG |