Learn More
Thermosafe™ Boîtes de gel réfrigérant PolarPack™
Code produit 12201372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
8 oz/paquet
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (impériale) Conditionnement
12201372 8 oz/paquet 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12201372 Fournisseur Thermosafe™ Code fournisseur THV245020P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un choix de blocs réfrigérants économiques et pratiques pour l’expédition de matériaux sensibles à la température tels que, entre autres, les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques. Les boîtes de gel réfrigérant ThermoSafe™ PolarPack&
  • Réfrigération non mécanique fiable pour le transport sûr de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques et d’autres produits médicaux.
  • L’extérieur multicouche minimise la condensation de surface, ce qui protège le produit contre les dommages causés par l’humidité.
  • La couche de film extérieure garantit un transport dans des conditions optimales des produits, grâce à l’absorption de la condensation.
  • Formules de changement de phase idéales pour des produits nécessitant des températures de congélation ou un froid extrême qui pourrait ne pas tolérer la glace sèche ou le CO2.
  • L’extérieur de film laminé métallisé fournit une barrière contre la chaleur radiante, résiste aux perforations.
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Réutilisable
  • Non toxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 72 sachets/boîte
Poids (impériale) 8 oz/paquet
Dimensions (LxWxH) 6,5 x 3,5 x 0,75 in