Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks
Code produit 16659551 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
30 L
35 l
47 L
95 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16659551 2 L 1 pièce
16629551 30 L 1 pièce
16639551 35 l 1 pièce
16649551 47 L 1 pièce
16609551 95 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16659551 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4426059
Expédition estimée: 01-07-2027
Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide
  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • G
Spécification
À utiliser avec (application) Autonomie statique : 21 jours
Capacité (métrique) 2 L
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 27,94 cm
Diamètre (impériale) interne 1,125 in
Diamètre (impériale) externe 11 po
Diamètre (métrique) interne 3 cm
Diamètre (métrique) externe 27,94 cm
Matériau Aluminium