Learn More
Cole-Parmer™ Flacons Dewar de stockage et transport cryogénique PolarSafe™
Code produit 16669551 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
6 L
10 L
15 L
20 L
30 l
35 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16669551 3 L 1 pièce
16679551 6 L 1 pièce
16689551 10 L 1 pièce
16699551 15 L 1 pièce
16609561 20 L 1 pièce
16619561 30 l 1 pièce
16629561 35 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16669551 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4426061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    536.51€ / 1 pièces
    Économisez 5.49€
    1% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Les flacons Dewar de stockage et transport cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ sont des solutions de cryoconservation robustes pour le stockage et le transport à long terme d’échantillons biologiques
  • Les flacons Dewar en aluminium solides mais légers contiennent de l’azote liquide
  • La conception à col étroit offre une efficacité thermique élevée et une faible perte d’évaporation
  • Boîtier verrouillable robuste pour une meilleure sécurité
  • Stockage à long terme jusqu’à 200 jours (en fonction du modèle)
  • Sept tailles disponibles de 2 L à 35 L
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Autonomie statique : 20 jours
Capacité (métrique) 3 L
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 27,94 cm
Diamètre (impériale) interne 2 in
Diamètre (impériale) externe 11 po
Diamètre (métrique) interne 5 cm
Diamètre (métrique) externe 27,94 cm
Matériau Aluminium