Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
Code produit 15697848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 dosages
800 dosages
Conditionnement:
1 pièce
800 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15697848 800 dosages 800 pièces
15340186 2500 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15697848 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A15883
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
The PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, provides a sensitive and efficient method for high-throughput, fluorescence polarization-based screening of potential ER alpha ligands.
  • Le kit de dosage compétitif alpha PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) vert offre un procédé sensible et efficace de criblage à haut débit fondé sur la polarisation de la fluorescence des ligands ER alpha potentiels. Le kit utilise le récepteur alpha d’œstrogènes humain natif (non marqué), exprimé par des cellules d’insectes, de pleine longueur (disponible séparément, réf. A15674) et un nouveau ligand d’œstrogènes fluorescent à forte affinité (Fluormone ES2 vert) dans un format de dosage homogène, de type mélange et lecture direct.
  • Ce kit produit une lecture de couleur verte ; Un kit rouge est également disponible. Les deux kits déterminent convenablement les IC50 des composés compétitifs. Le choix des couleurs dépend des propriétés spectrales des composés à analyser et des instruments disponibles.
  • Complet et prêt à l’emploi - Tous les réactifs sont inclus, ajoutez simplement vos composés de test
  • Compatible avec un débit élevé : 800 dosages de polarisation de fluorescence de 20 µl dans une plaque à 384 puits
  • Pratique - Disponible en vrac pour répondre à des besoins de sélection plus importants
  • Inclut :
    • 2 tubes de protéine recombinante ER alpha pleine longueur (stockage entre -68 et -85°C)
    • 1 tube de Fluormone ES2 Green Tracer (stockage entre -5 et -30°C)
    • 1 flacon de tampon de criblage ES2 (stockage entre -5 et -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• 2 tubes de protéine recombinante ER Alpha de pleine longueur (stockage entre -68 et -85°C)
• 1 tube de Fluormone ES2 Green Tracer (stockage entre -5 et -30°C)
• 1 flacons de tampon de sélection ES2 (stockage entre -5 et -30°C)
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Imageur fluorescent
Format Plaque à 384 puits
Quantité 800 dosages
Type Dosage des concurrents ER Alpha