Learn More
Polidocanol, MedChemExpress
Description
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polidocanol |
| CAS | 9002-92-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | (C2H4O)nC12H26O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n] |
| Pourcentage de pureté | 97.0% |
| Afficher plus |