Learn More
3M™ Polisseuse ST
Code produit 17315423 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4,3 cm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17315423 4,3 cm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17315423 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100228760
Expédition estimée: 10-12-2026
La polisseuse ST est un produit d’échange d’anions à usage unique (AEX) destiné à réduire les protéines, virus et autres contaminants chargés négativement dans les flux de procédés biopharmaceutiques.
La polisseuse ST 3M™ est conçue pour réduire la protéine, les virus et d’autres contaminants chargés négativement dans un mode de chromatographie de polissage en flux continu dans les flux de procédés biopharmaceutiques.Le purificateur hybride synthétique contient deux milieux fonctionnels AEX complémentaires : un non tissé fonctionnel d’ammonium quaternaire (’Q’) et une membrane fonctionnelle de guanidinium.
Le non tissé fonctionnel Q permet de réduire la turbidité (lorsqu’il est présent) et l’ADN.Il fournit également une partie de la capacité AEX du produit pour le HCP et la réduction des virus.La membrane fonctionnalisée au guanidinium en aval du non-tissé fonctionnalisé fournit une capacité de polissage AEX supplémentaire.La nouvelle fonctionnalité de guanidinium de la membrane de polissage AEX en aval imite l’acide aminé, l’arginine, l’un des trois acides aminés standard chargés positivement et naturellement qui composent les protéines et est responsable de la clairance virale et de la tolérance élevée au sel.
Spécification
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Matériau (membrane) Polyamide
Zone de filtration 1 cm2
Débit 1°ml/min.
Type d’entrée Luer Lock
Nbre par carton 4
Type de sortie Luer-Lock
Pression nominale 1,4 bars
Température (impériale) en fonctionnement 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 40°C
Hauteur (impériale) 1,9 in
Hauteur (métrique) 4,8 cm
Diamètre (impériale) 1,7 in
Diamètre (métrique) 4,3 cm