Description
- Composé de PEBD et EVA copolymère, qui offre une protection optimale contre les solvants volatils
- Disponible avec les filetages GL38 et S60/61 fréquemment utilisés et avec des volumes de 5, 10 et 20 L
SCAT Les Politainers sont une solution idéale pour conserver un espace de rangement sécurisé, même dans des espaces restreints.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Taille du bouchon | GL38 |
| Couleur | Blanc (translucide) |
| Description | Politainer 10 L, GL38, copolymère PE-LD/EVA, pliable, dimensions (l x H x D) : 228 x 228 x 228 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 228 x 228 x 228 mm |
| À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
| À utiliser avec (équipement) | Carton |
| Comprend | Approbation UN-Y en combinaison avec la boîte |
| Show More |