Learn More
Berkshire™ Polx™ 1200 Wipers
Code produit 18837897 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantité d’emballage:
150 Sheets/Pk.
Conditionnement:
1200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
18837897 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150 Sheets/Pk. 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18837897 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur P1200.0909.8
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Very soft, 100% double-knit polyester ideal for cleaning sensitive surfaces
  • Low extractable levels; useful for a variety of general cleanroom applications
  • Works well with IPA and other solvents
  • Knife cut edge
Informations sur la commande
Basis weight: 107g/m2.
† Bulk packed.
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Longueur (impériale) 9 in.
Longueur (métrique) 22.86 cm
Largeur (impériale) 9 in.
Largeur (métrique) 22.86 cm
Matériau Polyester Knit
Poids de base 107
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Couleur White
Bords Knife cut
Dimensions (L x l) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
À utiliser avec (application) CD and DVD manufacturing operations
Quantité d’emballage 150 Sheets/Pk.