Learn More
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), regioregular, low metals, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436615 0.1 g 0.10g
15426615 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15436615 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044745.77
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimized for use in organic photovoltaic's (OPV) and devices. It is also used as organic light emitting diode (OLED) materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104934-50-1
Formule moléculaire (C10H14S)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00217686
Clé InChI DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
CID PubChem 22950249
Nom IUPAC 3-hexyl-2,5-dimethylthiophene
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Note relative au nom Regioregular, low metals
Forme physique Poudre
Quantité 0.1 g
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran