Learn More
Thermo Scientific™ Poly(A) polymérase, levure
Code produit 15960123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kU
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15960123 25 kU 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15960123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 74225Z25KU
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Catalyse l’ajout de résidus d’adénosine aux extrémités 3’ de l’ARN. Elle peut être utilisée pour ajouter des queues poly(A) à l’ARN lors de la première étape du clonage.
Poly(A) Polymerase catalyses the addition of adenosine residues onto the 3' ends of RNA. It can be used to add poly(A) tails to RNA in the first step of cloning. The reaction requires Mn2+ or Mg2+, ATP as substrate, and any RNA containing 3' hydroxyl termini as primer. Substitution of cordycepin-5'-triphosphate (3'-dATP) for ATP results in addition of a single 3'-dA residue to the ends of the RNA, a useful technique for labeling RNA at the 3' end.
  • La réaction nécessite du Mn2+ ou du Mg2+, de l’ATP comme substrat et de tout ARN contenant une extrémité hydroxyle 3’ comme amorce.
  • La substitution du triphosphate de cordycépine-5’ (3’-dATP) à l’ATP entraîne l’addition d’un seul résidu 3’-dA aux extrémités de l’ARN, technique utile pour l’étiquetage de l’ARN à l’extrémité 3’
  • Dans les études comparatives, la poly(A) polymérase de levure fonctionne plus efficacement que la poly(A) polymérase d’E. coli pour le marquage des oligonucléotides d’ARN et l’extension homopolymérique de poly(A).
  • La poly(A) polymérase est recommandée sur l’ADN ligase T4 pour le marquage à l’extrémité 3 des molécules d’ARN long.
  • Exempt de ribonucléase
  • 20 mM de Tris-HCl (pH 8.0), 50 mM de KCl, 0,5 mM de DTT, 50 % de glycérol.
  • Une unité équivaut à 15 pmol/min d’AMP incorporé dans (riboA)15 à 37°C.
  • 600 unités/μl
  • Marquage à l’extrémité 3’ d’un ribonucléotide avec le triphosphate de cordycépine-5’.
  • Ajout de queues poly(A) à l’ARN ; 2. Étiquetage des extrémités 3’ de l’ARN.
  • Souche d’E. coli contenant un clone surproducteur de la poly(A) polymérase de levure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Expédié sur de la glace sèche. Stockage à -20°C.
Polymérase ARN poly(A) polymérase
Quantité 25 kU