Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de longueur de la queue poly(A)
Code produit 15774678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15774678 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15774678 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 764551KT
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Nouveau kit reconfiguré pour une efficacité accrue.
Poly adenylation of eukaryotic mRNAs plays a critical role in RNA metabolism, including stability, enhanced translation, nuclear export, and miRNA mediated gene regulation. The Poly(A) Tail-Length Assay Kit allows you to quickly measure the poly(A) tails of multiple mRNAs in only three hours. This kit utilizes a novel G/I extension technique that preserves the 3' end of RNAs and ensures accurate measurement of poly(A) tail-length. And all reaction components have been optimized so you get quality data quickly.
  • Mesure précise de la longueur de la queue poly(A) par rapport à d’autres dosages (par exemple le transfert Northern)\
  • Un kit comprend des réactifs optimisés pour l’extension 5 G/I, les réactions 20 RT et 80 PCR
  • La polyadénylation des ARNm eucaryotes joue un rôle essentiel dans le métabolisme de l’ARN, notamment la stabilité, une meilleure translation, une exportation nucléaire et la régulation des gènes médiés par le miARN.
  • Cela vous permet de mesurer rapidement les queues poly(A) de plusieurs ARNm en seulement trois heures.
  • Ce kit utilise une nouvelle technique d’extension G/I qui préserve l’extrémité 3’ des ARN et assure une mesure précise de la longueur de queue poly(A). De plus, tous les composants de la réaction ont été optimisés pour obtenir rapidement des données de qualité.
  • Le kit contient tous les réactifs nécessaires pour l’extension 5 G/I, la transcription inverse 20 et 80 réactions PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Sufficient reagents for 5 G/I tailing, 20 reverse transcription, and 80 PCR reactions.
HeLa Total RNA and Control Human Actin PCR Forward Primer to verify components and protocol.
Store reagents at -15°C to -30°C in a non-frost-free freezer.
Store HeLa Total RNA at -80°C.
Conditions d’expédition Dry Ice
Polymérase ARN poly(A) polymérase
À utiliser avec (application) Détection de la longueur de queue poly(A)
Matériau de départ 100 ng à 2 μg d’ARN eucaryote total
Quantité 1 kit
Concentration 1.25 U/μL