Learn More
Poly(acide acrylique), solution à 25 % en poids dans l’eau ; ∽ M.W. 240,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419510 5 g Flacon en verre 5g
10317510 250 g Flacon en verre 250g
10113870 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10419510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185010050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    25.65€ / 5g
    Économisez 5.20€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire (C3H4O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00084394
Clé InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(acrylic acid)
Note relative au nom 25 wt. % Solution in Water
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100.0°C
Densité 1.0900g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH2CH(CO2H)-]n
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
Nom IUPAC Acide poly(acrylique)
Pourcentage de pureté 23 to 27% (solids)