Learn More
Poly(acide acrylique), solution à 50 % en poids dans l’eau ; ∽ M.W. 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696382 5 g Flacon en verre 5g
10347460 250 g Flacon en verre 250g
10763065 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185000050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire (C3H4O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00084394
Clé InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(acrylic acid)
Note relative au nom 50 wt. % Solution in Water
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100.0°C
Densité 1.1800g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH2CH(CO2H)-]n
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
Nom IUPAC Acide poly(acrylique)
Pourcentage de pureté 48 to 52% (solids)