Learn More
Poly(acide acrylique), solution à 50 % en poids dans l’eau ; ∽ M.W. 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly(acrylic acid) |
| Note relative au nom | 50 wt. % Solution in Water |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Densité | 1.1800g/mL |
| Quantité | 1 kg |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Gravité spécifique | 1.18 |
| Afficher plus |