Learn More
Poly(acide acrylique), 63 wt.% solution dans l’eau ; env. M.W. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337460 5 g Flacon en verre 5g
10133820 250 g Flacon en verre 250g
10082380 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184990050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    25.65€ / 5g
    Économisez 5.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-01-4 , 79-10-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire (C3H4O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00084394
Clé InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(acrylic acid)
Note relative au nom 63 wt. % Aqueous Solution
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100.0°C
Densité 1.2300g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH2CH(CO2H)-]n
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
Nom IUPAC Acide poly(acrylique)
Pourcentage de pureté 60.0 to 65.0% (solids)