Learn More
Acide poly(acrylique), support s., MW moyen 1,080,000, MN moyen 135,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10207363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10207363 1 g Flacon en verre 1g
10554121 10 g Flacon en verre -
10616404 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10207363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    44.65€ / 1g
    Économisez 9.45€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-01-4
Formule moléculaire (C3H4O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00084394
Clé InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(acrylic acid)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH2CH(CO2H)-]n
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
Poids de la formule 1.080.000 (Average )