Learn More
Chlorhydrate de poly(allylamine) (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyallylamine Hydrochloride (2-propen-1-amine hydrochloride','homopolymer) |
| CAS | 71550-12-4 |
| Formule moléculaire | (C3 H8 Cl N)mon |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Allylamine hydrochloride homopolymer, Allylamine hydrochloride polymer, Allylammonium chloride homopolymer, Danfix 723, Monorex RD |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H |
| SMILES | NCC=C.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.56 |
| Poids de la formule | 93.0345 |