Learn More
Gibco™ Poly-D-lysine
Code produit 16021412 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16021412 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16021412 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3890401
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La poly-D-lysine est une matrice extracellulaire utilisée pour faciliter l’adhérence des cellules neurales aux surfaces en plastique et en verre traitées pour la culture tissulaire. Lorsqu’elle est utilisée sur les plastiques Nunc avec des suppléments B-27 ou le système de culture neuronale B-27 Plus, la poly-D-lysine maintient la viabilité cellulaire et les caractéristiques de croissance normales dans plusieurs types de cellules neuronales.
La poly-D-lysine est une matrice extracellulaire chimiquement synthétisée utilisée pour faciliter l’adhérence cellulaire aux surfaces en plastique et en verre traitées pour la culture tissulaire. La poly-D-lysine contient des polymères dont le poids moléculaire est compris entre 50 000 et 150 000 daltons, ce qui rend ce produit idéal pour les applications de culture neuronale. Ce produit prêt à l’emploi est fourni sous forme de liquide à une concentration de 0,1 mg / ml. Lorsqu’elle est utilisée sur les plastiques de culture cellulaire Nunc avec des suppléments B-27 ou le système de culture neuronale B-27 Plus, la poly-D-lysine s’est avérée maintenir la viabilité cellulaire et les caractéristiques de croissance normales dans plusieurs types de cellules neuronales. Fonctions clés :
  • Synthétique et sans composant d’origine animale
  • Stérilisée par filtration pour les applications de culture cellulaire
  • Validée avec le supplément B-27 et le système de culture neuronale B-27 Plus en utilisation avec des boîtes à fond en plastique et en verre Nunc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 0,1 mg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Matrice extracellulaire
Stérilité Stérile
Gamme de produits Gibco
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur glace
Source Aucun composant d’origine animale, synthétique