Learn More
Bromhydrate de poly-D-lysine, MP Biomedicals
Code produit 17318583 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17318583 50 mg 50mg
11428350 10 mg 10mg
11448350 100 mg 100mg
11458350 500 mg 500mg
11468350 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17318583 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210269450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    193.20€ / 50mg
    Économisez 38.80€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 27964-99-4
Formule moléculaire C6H15BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 227.102
Clé InChI MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
Synonyme d-lysine hydrobromide
CID PubChem 87493163
Nom IUPAC Acide (2R)-2,6-diaminohexanoïque ; bromhydrate
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly-D-Lysine Hydrobromide
Quantité 50 mg
Poids de la formule 4 000 à 15 000