Learn More
Bromhydrate de poly-D-lysine, MP Biomedicals™
Code produit 11466632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466632 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11466632 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215017580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.55€
    366.45€ / 100mg
    Économisez 34.10€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Améliore l’adhérence cellulaire aux substrats solides. Le bromhydrate de poly-D-lysine, MP Biomedicals est un acide aminé synthétique qui se lie à l’ADN, à la membrane des cellules rouges et à toute protéine négativement chargée. Il a été démontré qu’il é
Lorsqu’elle est adsorbée à la surface de culture, la polylysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour la liaison cellulaire. Il s’agit d’un compromis entre des produits à faible poids moléculaire plus faciles à utiliser et les poids moléculaires extrêmement visqueux plus élevés.
La polylysine améliore l’interaction électrostatique entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Les formes D- et L- peuvent être utilisées comme substrat de revêtement, puisque la polylysine est un facteur d’adhérence non spécifique pour les cellules. Cependant, certaines cellules peuvent la digérer. Dans ce cas, la poly-D-lysine doit être utilisée comme facteur d’adhérence afin que les cellules ne soient pas perturbées par une absorption excessive de L-lysine.
Le bromhydrate de poly-D-lysine est généralement utilisé comme substrat de revêtement pour les boîtes de culture, les lames, etc. D’autres utilisations de la polylysine ont également été signalées :
  • Conjugaison au méthotrexate pour une augmentation du transport de substances actives
  • Microencapsulation des îlots
  • Utilisation dans une procédure simple et reproductible pour les préparations chromosomiques à partir d’une variété de tissus
  • Immobilisation des cellules vivantes dans des microcapsules semi-perméables biocompatibles
  • Dans la préparation de microbilles polycationiques
  • Conjugaison à l’albumine et à la péroxydase de raifort pour améliorer l’absorption cellulaire
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly-D-lysine Hydrobromide
CAS 27964-99-4
Formule moléculaire C6H15BrN2O2
Synonyme d-lysine hydrobromide
Informations sur la solubilité 50 mg/mL, H2O
Clé InChI MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Nom IUPAC Acide (2R)-2,6-diaminohexanoïque ; bromhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 227.102
Quantité 100 mg
CID PubChem 87493163
Poids de la formule 70000-150000
Forme physique Poudre