Learn More
Poly(diméthylsiloxane), TRC
Code produit 30008651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008651 10 g 10g
17957534 5 g 5g
17947264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008651 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP68834010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63148-62-9
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Synonyme Dimethylpolysiloxane
SMILES C[Si](C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicone oil
Quantité 10 g