Learn More
Poly(Éthylène adipate)~ 10 000 par GPC, TRC
Code produit 30382174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382174 250 mg -
30380084 500 mg -
30379099 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382174 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE249380250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24938-37-2
Formule moléculaire C6H10O4 . C2H6O2
Synonyme 1,2-Ethanediol-adipic Acid Copolymer, Adipic Acid-1,2-ethanediol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Polyester, Adipic Acid-ethylene Glycol Polymer, Hexanedioic acid-ethylene glycol copolymer, PEGA, Poly(Ethylene Glycol Adipate), Ethylene Glycol-adipic Acid Polymer
Nom IUPAC Bis(2-hydroxyéthyle) hexanedioate
SMILES OCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(Ethylene Adipate)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2
Poids de la formule 234.1103