Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752621 1 kg Flacon en plastique -
10463965 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192250010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 1000
Forme physique Solide cireux
Point de fusion 35.0°C to 40.0°C
Quantité 1 kg
Point d’éclair >260°C
Valeur hydroxyle 107 to 118mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Viscosité 24-29 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Eau 0.5% max. (K.F.)
Poids de la formule 1000