Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1500, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10625272 1 kg Flacon en plastique 1kg
10742621 100 g Flacon en plastique 100g
10035903 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10625272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192260010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 1500
Forme physique Flocons cireux
Point de fusion 44.0°C to 48.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 1 kg
Poids de la formule 1500
Point d’éclair >250°C
Valeur hydroxyle 70 to 80mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 36-42 mPa.s (20°C)
Eau 0.5% max. (K.F.)