Learn More
Polyéthylèneglycol 200, ACROS Organics
Code produit 10732431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10732431 5 mL Flacon en plastique 5mL
10654702 1 L Flacon en plastique 1L
10494395 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10732431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192210050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Forme physique Liquide
Point de fusion -65.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Densité 1.1250g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 5 mL
Poids de la formule 200
Point d’éclair 171°C
Valeur hydroxyle 534 to 591mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4610
Gravité spécifique 1.125
Viscosité 60-70 mPa.s (20°C)
Eau 0.5% max. (K.F.)
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement