Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 300, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10052540 1 L Flacon en verre 1L
10797982 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10741604 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10052540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    75.65€ / 1L
    Économisez 14.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Clear liquid
Point de fusion -15.0°C to +10.0°C
Densité 1.1200g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair >180°C
Valeur hydroxyle 356 to 394mg KOH/g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4650
Gravité spécifique 1.12
Merck Index 15, 7688
Viscosité 85-100 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.