Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 300, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10741604 10 L Récipient en plastique 10L
10052540 1 L Flacon en verre 1L
10797982 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10741604 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192220100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Clear liquid
Point de fusion -15.0°C to +10.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Densité 1.1200g/mL
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 10 L
Point d’éclair >180°C
Valeur hydroxyle 356 to 394mg KOH/g
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4650
Gravité spécifique 1.12
Viscosité 85-100 mPa.s (20°C)
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.