Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10634892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10634892 1 L Bouteille en verre 1L
10389123 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.45€
    53.65€ / 1L
    Économisez 11.80€
    18% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >200.0°C
Point de fusion 4.0°C to 8.0°C
Densité 1.1275g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 235°C
Valeur hydroxyle 267 to 295mg KOH/g
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4680
Gravité spécifique 1.1275
Merck Index 15, 7688
Viscosité 110-125 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Poids de la formule 400
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.