Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 600, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10712305 5 L Récipient en plastique 5L
10471621 1 L Flacon en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712305 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192240051
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Note relative au nom Average M.W. 600
Forme physique Liquide visqueux après fusion
Point de fusion 17.0°C to 22.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Densité 1.1265g/mL
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 5 L
Poids de la formule 600
Point d’éclair 252°C
Valeur hydroxyle 178 to 197mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4660 to 1.4700
Gravité spécifique 1.1265
Viscosité 16-19 mPa.s (20°C)
Eau 0.5% max. (K.F.)