Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W. moyen 8000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10309103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10309103 10 kg Récipient en plastique 10kg
10005850 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10065830 3 kg Récipient en plastique 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10309103 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418050100
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur white flakes
Note relative au nom Average M.W. 8000
Point de fusion 55.0°C to 60.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Quantité 10 kg
Point d’éclair 270°C
Valeur hydroxyle 12 to 16mg KOH/g
Conditionnement Récipient en plastique
Viscosité 300-450 mPa.s (20°C 50% in water)
Eau ≤0.5% (K.F.)