Learn More
Poly(ethylene glycol) Methyl Ether Mn~2000, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoxypolyethylene Glycol |
| CAS | 9004-74-4 |
| Formule moléculaire | CH3O(CH2CH2O)nH |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (Methoxypolyethylene Glycol), α-Methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), Polyoxyethylene Monomethyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Methyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Monomethyl Ether; |
| SMILES | OCCOC |