Learn More
Éther méthylique de poly(éthylène glycol), M.W. moyen 350, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10543751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10543751 1 kg Flacon en verre 1kg
10246250 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10543751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192300010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-74-4
Formule moléculaire (C2H4O)nCH4O
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00084416
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol methyleether)
Note relative au nom Average M.W. 350
pH 4.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3(OCH2CH)nOH
Densité 1.09g/mL
Quantité 1 kg
Valeur hydroxyle 152 to 168mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Eau 0.15% max. (K.F.)