Learn More
Éther méthylique de poly(éthylène glycol), M.W. moyen 750, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10522411 500 g Flacon en verre 500g
10092490 5 g Flacon en verre 5g
10164210 1 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10522411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192325000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-74-4
Formule moléculaire (C2H4O)nCH4O
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00084416
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol methyleether)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 750
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forme physique Masse fusionnée
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 715 to 785
Formule linéaire CH3(OCH2CH)nOH
Densité 1.09g/mL
Quantité 500 g
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
Valeur hydroxyle 71.5 to 78.5mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0.1% max.