Learn More
Poly(oxyde d'éthylène), MW 600 000 à 1 000 000
Code produit 10255570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10255570 5 g Flacon en verre 5g
10499660 100 g Flacon en verre 100g
10146633 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10255570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene oxide)
Couleur Blanc
Note relative au nom Approximate M.W. 900, 000
Forme physique Poudre
Point de fusion 65.0°C to 67.0°C
Formule linéaire (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement