Learn More
Oxyde de poly(éthylène), ∽ M.W. 600,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10534121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10534121 250 g Flacon en verre 250g
10751261 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10534121 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 178612500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene oxide)
Couleur Blanc
Note relative au nom Approximate M.W. 600.000
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents