Learn More
R&D Systems™ Poly(I:C)
Beschreibung
Poly(I:C) is a synthetic double-stranded RNA (dsRNA); endosomal Toll-like receptor 3 (TLR3) agonist. It also binds to the cytoplasmic receptors, retinoic acid-inducible gene I (RIG-I) and melanoma differentiation-associated gene 5 (MDA-5), elicits the secretion of type I interferon (IFN) and pro-inflammatory cytokines. Poly(I:C) is commonly used for immune system activation in vivo. Poly(I:C) also promotes maturation of hPSC-derived cardiomyocytes by modulating early Notch signaling and cardiomyogenic transcriptional programs. Poly(I:C) promotes generation of stable, mature dendritic cells in combination with TLR8 agonist CL 075 . Transfection into NIT-1 β cells induce β-cell apoptosis. Commonly used to stimulate immune system activation in vivo. Also promotes maturation of hPSC-derived cardiomyocytes.
To prevent denaturation, this product should be reconstituted in solutions with physiological salt concentrations.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Poly(I:C) |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 671.406 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.