Learn More
Cytiva Poly(I)-Poly(C)
Code produit 11545784 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
265 mg
Conditionnement:
265mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11545784 265 mg 265mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11545784 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27473201
 Article restreint
En stock
Pour la stimulation de la production d’interféron in vivo. Cytiva Le Poly(I)-Poly(C) est fourni sous forme de poudre lyophilisée stérile.
  • Il a été démontré que le poly(C)−poly(I) polyribonucléotide à double brin induit l’interféron dans les cellules de lapin
  • Ce produit est distribué en poids de matière sèche
  • Ce poids comprend le polymère, le sel résiduel et l’eau résiduelle
  • La teneur en polymère peut varier d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 265 mg
Couleur Blanc
Forme Poudre