Learn More
Poly(méthylacrylate), solution dans toluène, M.W. moyen env. 40000 (GPC), Thermo Scientific™
Code produit 10552471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552471 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10552471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310695000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(methyl acrylate)
CAS 9003-21-8
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 110.0°C
Densité 1.2200g/mL
Quantité 500 mg
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire (C4H6O2)n
Formule linéaire [-CH2CH(CO2CH3)-]n
Numéro MDL MFCD00084441
Gravité spécifique 1.22
Synonyme 4-phenylmethoxyphenyl methyl prop-2-enoate
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in esters, aromatic hydrocarbons, ketones,
Clé InChI PTMPEQAUGJJXJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(-*)C-*
Nom IUPAC prop-2-enoate de (4-phénylméthoxyphényl)méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 268.31
CID PubChem 4206998
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Poly(methyl acrylate), solution in toluene, average M.W. ca. 40000 (GPC)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene
RUO– À des fins de recherche uniquement