Learn More
Méthacrylate de poly(méthyle), microbilles, M.W. moyen 35,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10701651 25 g Flacon en verre -
10711651 500 g Flacon en verre 500g
10791641 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10701651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178760250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    57.65€ / 25g
    Économisez 9.85€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-14-7
Formule moléculaire (C5H8O2)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00134349
Clé InChI PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Nom IUPAC 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(methyl methacrylate)
Couleur Blanc
Note relative au nom nominal M.W. 38000
Forme physique Billes
Point de fusion 105.0°C
Densité 1.18
Quantité 25 g
Point d’éclair 300°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Bead size (typically): 50 to 150 micron
Formule linéaire [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Indice de réfraction 1.49
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf