Learn More
Méthacrylate de poly(méthyle), support s., M.W. 94600, M.N. 52300, granulés fins, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10731841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731841 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10731841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    106.65€ / 25g
    Économisez 23.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(methyl methacrylate)
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 93300
CAS 9011-14-7
Forme physique Billes
Point de fusion >150.0°C
Densité 1.18
Quantité 25 g
Point d’éclair 303°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire (C5H8O2)n
Granulométrie Bead size (typically): 50 to 150 micron
Formule linéaire [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Numéro MDL MFCD00134349
Synonyme Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
Clé InChI PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Nom IUPAC 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
Poids moléculaire (g/mol) NaN