Learn More
Poly(méthacrylate de méthyle), TRC
Code produit 30135206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135206 2.5 g 2.50g
30012630 5 g 5g
30004859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135206 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6880982.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-14-7
Formule moléculaire C15 H24 O6 X2
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Synonyme PMMA
SMILES [X]CC(C)(CC(C)(CC([X])(C)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Polymethyl methacrylate
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 300.1573